Läs mer
3-epi-Ganaxolone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-epi-Ganaxolone |
| CAS | 1264737-31-6 |
| Molekylformel | C22H36O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 3-epi-Ganaxolone, (3β,5α)-3-Hydroxy-3-methyl-pregnan-20-one, 1-((3S,5S,8R,9S,10S,13S,14S,17S)-3-Hydroxy-3,10,13-trimethylhexadecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl)ethenone, 1-[(3S,5S,8R,9S,10S,13S,14S,17S)-3-hydroxy-3,10,13-trimethyl-1,2,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]ethenone |
| InChI formel | InChI=1S/C22H36O2/c1-14(23)17-7-8-18-16-6-5-15-13-20(2,24)11-12-21(15,3)19(16)9-10-22(17,18)4/h15-19,24H,5-13H2,1-4H3/t15-,16-,17+,18-,19-,20-,21-,22+/m0/s1 |
| LEDER | C[C@]1(O)CC[C@@]2(C)[C@](CC[C@]3([H])[C@]2([H])CC[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@@H]4C(C)=O)([H])C1 |
| IUPAC-namn | 1-((3S,5S,8R,9S,10S,13S,14S,17S)-3-hydroxy-3,10,13-trimethylhexadecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl)ethan-1-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 332.52 |
| Formel vikt | 332.27 |