Läs mer
3’-Epi Gemcitabine, TRC
Produktkod. 30382431
Change view
Kvantitet:
1 mg
Produktkod. Kvantitet
30382431 1 mg
1 options
Produktkod. 30382431 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE5885201MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3'-Epi Gemcitabine (Gemcitabine Impurity)
CAS 103882-85-5
Molekylformel C9 H11 F2 N3 O4
Kvantitet 1 mg
Synonym 4-Amino-1-(2-deoxy-2,2-difluoro-D-threo-pentofuranosyl)-2(1H)-pyrimidinone
InChI formel InChI=1S/C9H11F2N3O4/c10-9(11)6(16)4(3-15)18-7(9)14-2-1-5(12)13-8(14)17/h1-2,4,6-7,15-16H,3H2,(H2,12,13,17)/t4-,6+,7?/m1/s1
LEDER NC1=NC(=O)N(C=C1)C2O[C@H](CO)[C@H](O)C2(F)F
IUPAC-namn 4-amino-1-[(4S,5R)-3,3-difluoro-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]pyrimidin-2-one
Molekylvikt (g/mol) 263.2
Formel vikt 263.0718