Läs mer
3-epi-Ochratoxin A-d5, TRC
Produktkod. 30425885
Change view
Kvantitet:
0.5 mg
1 mg
Förpackningsstorlek:
0.5mg
1mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30425885 1 mg 1mg
30425569 0.5 mg 0.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30425885 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCO1484971MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-epi-Ochratoxin A-d5
CAS 1177316-02-7
Molekylformel C20H13D5ClNO6
Kvantitet 1 mg
Synonym 3S,14S-Ochratoxin A-d5, N-[[(3S)-5-Chloro-3,4-dihydro-8-hydroxy-3-methyl-1-oxo-1H-2-benzopyran-7-yl]carbonyl]-L-phenylalanine-d5;
InChI formel InChI=1S/C20H18ClNO6/c1-10-7-12-14(21)9-13(17(23)16(12)20(27)28-10)18(24)22-15(19(25)26)8-11-5-3-2-4-6-11/h2-6,9-10,15,23H,7-8H2,1H3,(H,22,24)(H,25,26)/t10-,15-/m0/s1/i2D,3D,4D,5D,6D
LEDER [2H]c1c([2H])c([2H])c(C[C@H](NC(=O)c2cc(Cl)c3C[C@H](C)OC(=O)c3c2O)C(=O)O)c([2H])c1[2H]
IUPAC-namn (2S)-2-[[(3S)-5-klor-8-hydroxy-3-metyl-1-oxo-3,4-dihydroisokromin-7-karbonyl]amino]-3-(2,3,4,5,6-pentadeuteriofenyl)propansyra
Molekylvikt (g/mol) 408.84
Formel vikt 408,1136 g/mol
Procent renhet >95% (HPLC)