Learn More
3-epi-Ochratoxin A, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 3-epi-Ochratoxin A |
| CAS | 189152-21-4 |
| Molekylformel | C20H18ClNO6 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | 3S,14S-Ochratoxin A, N-[[(3S)-5-Chloro-3,4-dihydro-8-hydroxy-3-methyl-1-oxo-1H-2-benzopyran-7-yl]carbonyl]-L-phenylalanine |
| InChI formel | InChI=1S/C20H18ClNO6/c1-10-7-12-14(21)9-13(17(23)16(12)20(27)28-10)18(24)22-15(19(25)26)8-11-5-3-2-4-6-11/h2-6,9-10,15,23H,7-8H2,1H3,(H,22,24)(H,25,26)/t10-,15-/m0/s1 |
| LEDER | ClC1=C2C(C(O[C@H](C2)C)=O)=C(C(C(N[C@H](C(O)=O)CC3=CC=CC=C3)=O)=C1)O |
| IUPAC-namn | ((S)-5-chloro-8-hydroxy-3-methyl-1-oxoisochromane-7-carbonyl)-L-phenylalanine |
| Molekylvikt (g/mol) | 403.81 |
| Formel vikt | 403.08 |