missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3-epi-Pregnenolone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-epi-Pregnenolone |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H32O2/c1-13(22)17-6-7-18-16-5-4-14-12-15(23)8-10-20(14,2)19(16)9-11-21(17,18)3/h4,15-19,23H,5-12H2,1-3H3/t15-,16+,17-,18+,19+,20+,21-/m1/s1 |
| Formel vikt | 316.2402 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?