Läs mer
3-Ethenyl Nevirapine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Ethenyl Nevirapine |
| CAS | 284686-22-2 |
| Molekylformel | C17H16N4O |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 11-Cyclopropyl-3-ethenyl-5,11-dihydro-4-methyl-6H-dipyrido[3,2-b:2',3'-e][1,4]diazepin-6-one |
| InChI formel | InChI=1S/C17H16N4O/c1-3-11-9-19-16-14(10(11)2)20-17(22)13-5-4-8-18-15(13)21(16)12-6-7-12/h3-5,8-9,12H,1,6-7H2,2H3,(H,20,22) |
| LEDER | Cc1c(C=C)cnc2N(C3CC3)c4ncccc4C(=O)Nc12 |
| Molekylvikt (g/mol) | 292.34 |
| Formel vikt | 292.1324 |