Läs mer
3-Ethoxy-1,2,4-dithiazolidine-5-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Ethoxy-1,2,4-dithiazolidine-5-one |
| CAS | 178318-21-3 |
| Molekylformel | C4H5NO2S2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 5-Ethoxy-3H-1,2,4-dithiazol-3-one, EDITH |
| InChI formel | InChI=1S/C4H5NO2S2/c1-2-7-4-5-3(6)8-9-4/h2H2,1H3 |
| LEDER | CCOC1=NC(=O)SS1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 163.22 |
| Formel vikt | 162.9762 |