Läs mer
3-Ethoxy-1,2-propanediol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Ethoxy-1,2-propanediol |
| Anteckningar om renhetsgrad | GC |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C5H12O3/c1-2-8-4-5(7)3-6/h5-7H,2-4H2,1H3 |
| Formel vikt | 120.0786 |
| Procent renhet | >95% |