missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

3-Ethoxy-1,2-propanediol, TRC

Produktkod. 17982985
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17982985 1 g
17964445 5 g
17950985 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17982985 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE8927701G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 1874-62-0
Molekylformel C5 H12 O3
Molekylvikt (g/mol) 120.147
Synonym Glycerin 1-Ethyl Ether, Glycerol 1-Ethyl Ether, Glycerol α-Ethyl Ether, Glycerol α-Monoethyl Ethe
IUPAC-namn 3-ethoxypropane-1,2-diol
LEDER CCOCC(O)CO

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 3-Ethoxy-1,2-propanediol
Anteckningar om renhetsgrad GC
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C5H12O3/c1-2-8-4-5(7)3-6/h5-7H,2-4H2,1H3
Formel vikt 120.0786
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.