Läs mer
3-Etoxi-2,4-difluorobenzosyra, 97 %
Produktkod. 15484447
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15484447 1 g 1g
15494447 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15484447 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H31812.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
CAS: 1017779-88-2 | C9H8F2O3 | 202,157 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1017779-88-2
Molekylformel C9H8F2O3
Molekylvikt (g/mol) 202.157
MDL-nummer MFCD09258723
InChI-nyckel KUOUFQUWQYELBO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-ethoxy-2,4-difluorobenzoic acid, jrd
PubChem CID 46737640
IUPAC-namn 3-etoxi-2,4-difluorbensoesyra
LEDER CCOC1=C(C=CC(=C1F)C(=O)O)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Ethoxy-2,4-difluorobenzoic acid
Smältpunkt 134 °C till 136 °C
Kvantitet 1 g
Formel vikt 202.15
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.