Läs mer
3-Ethoxy-2-cyclohexen-1-one, 99%
Produktkod. 11492327
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11492327 50 g 50g
11482327 10 g 10g
11402337 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11492327 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14224.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5323-87-5 | C8H12O2 | 140.18 g/mol
3-etoxi-2-cyklohexen-1-on är en användbar mellanprodukt för framställning av 3-alkyl- eller aryl-2-cyklohexen-1-oner, genom tillsats av organometalliska reagens och efterföljande hydrolys. Det hjälper till med kinetisk enolatbildning (LDA) och alkylering sker i 6-positionen, Stork-Danheisers kinetiska alkyleringsprocedur, som har funnit omfattande användning i alicyklisk syntes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
3-etoxi-2-cyklohexen-1-on är en användbar mellanprodukt för framställning av 3-alkyl- eller aryl-2-cyklohexen-1-oner, genom tillsats av organometalliska reagens och efterföljande hydrolys. Det hjälper till med kinetisk enolatbildning (LDA) och alkylering sker i 6-positionen, Stork-Danheisers kinetiska alkyleringsprocedur, som har funnit omfattande användning i alicyklisk syntes.
Löslighet Något löslig i vatten
.
Anteckningar
Förvara vid 4 °C. Skydda mot värme. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5323-87-5
Molekylformel C8H12O2
Molekylvikt (g/mol) 140.18
MDL-nummer MFCD00001580
InChI-nyckel JWCFJPLIRVYENQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-ethoxy-2-cyclohexen-1-one, 3-ethoxycyclohex-2-enone, 2-cyclohexen-1-one, 3-ethoxy, 3-ethoxy-2-cyclohexenone, 3-ethoxy-2-cyclohexene-1-one, 3-ethoxycyclohex-2-ene-1-one, 1-ethoxycyclohexene-3-one, acmc-209l4y, 3-ethoxy-2-cyclohexen-one, 3-ethoxy-cyclohex-2-enone
PubChem CID 79216
IUPAC-namn 3-etoxicyklohex-2-en-1-on
LEDER CCOC1=CC(=O)CCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Ethoxy-2-cyclohexen-1-one
Densitet 1.04
Kokpunkt 76°C to 78°C (1 mmHg)
Flampunkt 107°C (224°F)
Brytningsindex 1.506
Kvantitet 50 g
Beilstein 2042049
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 140.18
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.