Läs mer
3-Ethoxy-2-cyclohexen-1-one, 99%
Produktkod. 10509430 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10509430 10 g Glasflaska 10g
10614962 25 g Glasflaska 25g
10167563 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10509430 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 117880100
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5323-87-5 | C8H12O2 | 140.18 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5323-87-5
Molekylformel C8H12O2
Molekylvikt (g/mol) 140.18
MDL-nummer MFCD00001580
InChI-nyckel JWCFJPLIRVYENQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-ethoxy-2-cyclohexen-1-one, 3-ethoxycyclohex-2-enone, 2-cyclohexen-1-one, 3-ethoxy, 3-ethoxy-2-cyclohexenone, 3-ethoxy-2-cyclohexene-1-one, 3-ethoxycyclohex-2-ene-1-one, 1-ethoxycyclohexene-3-one, acmc-209l4y, 3-ethoxy-2-cyclohexen-one, 3-ethoxy-cyclohex-2-enone
PubChem CID 79216
IUPAC-namn 3-etoxicyklohex-2-en-1-on
LEDER CCOC1=CC(=O)CCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Ethoxy-2-cyclohexen-1-one
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Färg Persika till vit
Densitet 1.0400g/mL, 1.04
Kokpunkt 76°C to 78°C (1.0 mmHg)
Flampunkt 107°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C2H5OC6H7(=O)
Brytningsindex 1.5030 to 1.505
Kvantitet 10 g
Löslighetsinformation Solubility in water: slightly soluble
Formel vikt 140.18
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.