Läs mer
3-Ethoxy-2-cyclopentenone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Ethoxy-2-cyclopentenone |
| CAS | 22627-70-9 |
| Molekylformel | C7H10O2 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 3-Ethoxy-2-cyclopenten-1-one, 1-Ethoxy-1-cyclopenten-3-one, 3-Ethoxy-2-cyclopentenone, 3-Ethoxycyclopent-2-en-1-one |
| InChI formel | InChI=1S/C7H10O2/c1-2-9-7-4-3-6(8)5-7/h5H,2-4H2,1H3 |
| LEDER | CCOC1=CC(=O)CC1 |
| IUPAC-namn | 3-ethoxycyclopent-2-en-1-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 126.15 |
| Formel vikt | 126.0681 |