Läs mer
3-Ethoxy-2-nitropyridine, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10653532 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10653532 1 g Glass bottle 1g
1 options
Produktkod. 10653532 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 152190010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Ethoxy-2-nitropyridine
Namnnotering 98%
CAS 74037-50-6
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 28.0°C to 32.0°C
Kokpunkt 175.0°C (50.0 mmHg)
Flampunkt 38°C
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C7H8N2O3
MDL-nummer MFCD00006257
Kvantitet 1 g
Synonym pyridine, 3-ethoxy-2-nitro, 3-ethoxy-2-nitro-pyridine, 2-nitro-3-ethoxy pyridine, pubchem6624, acmc-209otd, 3-ethoxy-2-nitropyridin, 2-nitro-3-ethoxypyridine, pyridine,3-ethoxy-2-nitro, 4-21-00-00436 beilstein handbook reference
InChI-nyckel WBEVIQNYYGPESH-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCOC1=CC=CN=C1[N+]([O-])=O
IUPAC-namn 3-ethoxy-2-nitropyridine
Molekylvikt (g/mol) 168.15
PubChem CID 52866
Formel vikt 168.15
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-Ethoxy-2-nitropyridine
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarligt fast ämne Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H228-Brandfarligt fast ämne.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.