missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
[3-Ethoxy-4-(ethoxycarbonyl)phenyl]acetic Acid, Mikromol™
Beskrivning
[3-Ethoxy-4-(ethoxycarbonyl)phenyl]acetic Acid
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (3-Ethoxy-4-(ethoxycarbonyl)phenyl)acetic Acid |
| CAS | 99469-99-5 |
| Analyt- eller komponentnamn | (3-Ethoxy-4-(ethoxycarbonyl)phenyl)acetic Acid |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C13 H16 O5 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Repaglinide Imp. B (EP), Repaglinide USP Related Compound B, Repaglinide USP RC B, [3-Ethoxy-4-(ethoxycarbonyl)phenyl]acetic Acid, Repaglinide Related Compound B, Repaglinide Impurity B |
| InChI formel | InChI=1S/C13H16O5/c1-3-17-11-7-9(8-12(14)15)5-6-10(11)13(16)18-4-2/h5-7H,3-4,8H2,1-2H3,(H,14,15) |
| LEDER | CCOC(=O)c1ccc(CC(=O)O)cc1OCC |
| IUPAC-namn | 2-(3-ethoxy-4-ethoxycarbonylphenyl)acetic acid |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?