Läs mer
3-Etoxi-4-hydroxybensaldehyd, 97 %
Produktkod. 10081760 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10081760 5 g Glasflaska 5g
10286150 100 g Glasflaska 100g
13488378 500 g Glasflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10081760 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 156030050
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 121-32-4 | C9H10O3 | 166,18 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 121-32-4
Molekylformel C9H10O3
Molekylvikt (g/mol) 166.18
MDL-nummer MFCD00006944
InChI-nyckel CBOQJANXLMLOSS-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl vanillin, ethylvanillin, bourbonal, ethylprotal, ethavan, ethovan, vanirom, vanilal, quantrovanil, vanillal
PubChem CID 8467
ChEBI CHEBI:48408
IUPAC-namn 3-etoxi-4-hydroxibensaldehyd
LEDER CCOC1=CC(C=O)=CC=C1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Ethoxy-4-hydroxybenzaldehyde
Namnnotering 97%
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 76.0°C to 79.0°C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C2H5OC6H3(OH)CHO
Kvantitet 5 g
Beilstein 08,256
Merck Index 15,3908
Löslighetsinformation Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,ether,glycerol and prpylene,glycol
Formel vikt 166.18
Procent renhet 97%
Fysisk form Fint kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-Ethoxy-4-hydroxybenzaldehyde
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.