Läs mer
3-Etoxi-4-hydroxybenzaldehyd, 98 %
Artikelnummer. 11404057
Ansicht ändern
Click to view available options
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kvantitet Packungsgröße
11404057 100 g 100g
11389489 25 g 25g
11414057 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11404057 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A19478.22
 Begränsad artikel
I lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 121-32-4 | C9H10O3 | 166,18 g/mol
Den spelar en viktig roll som antioxidant och används även som smakämne, i parfymer och i organisk syntes. Det har anti-angiogena, antiinflammatoriska och antinociceptiva egenskaper.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde
Den spelar en viktig roll som antioxidant och används även som smakämne, i parfymer och i organisk syntes. Det har anti-angiogena, antiinflammatoriska och antinociceptiva egenskaper.
Löslighet
Något löslig i vatten. Löslig i etanol, eter, bensen.
Anteckningar
Air& ljuskänslig. Skydda från ljus. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel och luft. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 121-32-4
Molekylformel C9H10O3
Molekylvikt (g/mol) 166.18
MDL-nummer MFCD00006944
InChI-nyckel CBOQJANXLMLOSS-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl vanillin, ethylvanillin, bourbonal, ethylprotal, ethavan, ethovan, vanirom, vanilal, quantrovanil, vanillal
PubChem CID 8467
ChEBI CHEBI:48408
IUPAC-namn 3-etoxi-4-hydroxibensaldehyd
LEDER CCOC1=CC(C=O)=CC=C1O
Spezifikation
Kemiskt namn eller material 3-Ethoxy-4-hydroxybenzaldehyde
Smältpunkt 75 °C till 79 °C
Kokpunkt 285 °C
Flampunkt 127 °C (260 °F)
Kvantitet 100 g
Beilstein 1073761
Känslighet Luft- och ljuskänslig
Merck Index 14,3859
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten. Löslig i etanol, eter och bensen.
Formel vikt 166.18
Procent renhet 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Ethoxy-4-hydroxybenzaldehyde
Signalwort
  • Varning
Gefahrenkategorie
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Sicherheitshinweis
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Ethoxy-4-hydroxybenzaldehyde
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.