Läs mer
3-etoxi-4-hydroxibensaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11414057
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11414057 500 g 500g
11389489 25 g 25g
11404057 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11414057 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A19478.36
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 121-32-4 | C9H10O3 | 166.18 g/mol
Den spelar en viktig roll som antioxidant och används även som smakämne, i parfymer och i organisk syntes. Det har anti-angiogena, antiinflammatoriska och antinociceptiva egenskaper.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde
Den spelar en viktig roll som antioxidant och används även som smakämne, i parfymer och i organisk syntes. Det har anti-angiogena, antiinflammatoriska och antinociceptiva egenskaper.
Löslighet
Något löslig i vatten. Löslig i etanol, eter, bensen.
Anteckningar
Air& ljuskänslig. Skydda från ljus. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel och luft. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 121-32-4
Molekylformel C9H10O3
Molekylvikt (g/mol) 166.18
MDL-nummer MFCD00006944
InChI-nyckel CBOQJANXLMLOSS-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl vanillin, ethylvanillin, bourbonal, ethylprotal, ethavan, ethovan, vanirom, vanilal, quantrovanil, vanillal
PubChem CID 8467
ChEBI CHEBI:48408
IUPAC-namn 3-etoxi-4-hydroxibensaldehyd
LEDER CCOC1=CC(C=O)=CC=C1O
Specifications
Kemiskt namn eller material 3-Ethoxy-4-hydroxybenzaldehyde
Smältpunkt 75°C to 79°C
Kokpunkt 285°C
Flampunkt 127°C (260°F)
Kvantitet 500 g
Beilstein 1073761
Känslighet Air and light sensitive
Merck Index 14,3859
Löslighetsinformation Slightly soluble in water. Soluble in ethanol,ether,benzene.
Formel vikt 166.18
Procent renhet 98%
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.