Läs mer
3-etoxi-4-hydroxibensaldehyd, 99,9 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11495401 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11495401 100 g 100g
1 options
Produktkod. 11495401 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215795980
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Ethoxy-4-hydroxybenzaldehyde
CAS 121-32-4
Färg Vitt
Analysprocentintervall 99.9%
Molekylformel C9H10O3
MDL-nummer MFCD00006944
Kvantitet 100 g
Synonym ethyl vanillin, ethylvanillin, bourbonal, ethylprotal, ethavan, ethovan, vanirom, vanilal, quantrovanil, vanillal
InChI-nyckel CBOQJANXLMLOSS-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCOC1=CC(C=O)=CC=C1O
IUPAC-namn 3-etoxi-4-hydroxibensaldehyd
Molekylvikt (g/mol) 166.18
PubChem CID 8467
ChEBI CHEBI:48408
Formel vikt 166.18
Fysisk form Pulver