Läs mer
3-etoxi-4-metoxibensaldehyd, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11496476
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11496476 5 g 5g
11406486 25 g 25g
11416486 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11496476 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B24762.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1131-52-8 | C10H12O3 | 180.203 g/mol
3-etoxi-4-metoxibensaldehyd används som en farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 3-etoxi-4-metoxibensaldehyd används som
en farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet Löslig i
metanol.
Anmärkningar
Luftkänslig. Förvara i en tättsluten behållare. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel, luft.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1131-52-8
Molekylformel C10H12O3
Molekylvikt (g/mol) 180.203
MDL-nummer MFCD00010128
InChI-nyckel VAMZHXWLGRQSJS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-ethoxy-4-methoxy-benzaldehyde, benzaldehyde, 3-ethoxy-4-methoxy, pubchem13135, 3-ethoxy-p-anisaldehyde, acmc-1ca82, 3-ethoxy-4methoxybenzaldehyde, 3ethoxy-4-methoxybenzaldehyde, ksc183c6j, 3-ethoxy-4-methoxybenzaldehyd, 4-methoxy-3-ethoxybenzaldehyde
PubChem CID 244728
IUPAC-namn 3-etoxi-4-metoxibensaldehyd
LEDER CCOC1=C(C=CC(=C1)C=O)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Ethoxy-4-methoxybenzaldehyde
Smältpunkt 51°C to 53°C
Kvantitet 5 g
Känslighet Air Sensitive
Löslighetsinformation Soluble in methanol.
Formel vikt 180.2
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.