Läs mer
3-Ethoxy-5-methylphenylboronic acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Ethoxy-5-methylphenylboronic acid |
| CAS | 1256346-05-0 |
| Molekylformel | C9H13BO3 |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H13BO3/c1-3-13-9-5-7(2)4-8(6-9)10(11)12/h4-6,11-12H,3H2,1-2H3 |
| LEDER | CCOc1cc(C)cc(c1)B(O)O |
| Molekylvikt (g/mol) | 180.01 |
| Formel vikt | 180.0958 |