Läs mer
3-etoxiakrylsyra, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10289822
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10289822 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10306954 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10289822 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer RH00924DA
Kemiska identifierare
CAS 6192-01-4
Molekylformel C5H8O3
Molekylvikt (g/mol) 116.12
InChI-nyckel SYMAGJYJMLUEQE-ONEGZZNKSA-N
Synonym 3-ethoxyacrylic acid, e-3-ethoxyacrylic acid, 3-ethoxyprop-2-enoic acid, 3-ethyoxyacrylic acid, 3-ethoxy-2-propenoic acid, 2e-3-ethoxyprop-2-enoic acid, 2e-3-ethoxyacrylic acid, 3-ethoxyacrylicacid, pubchem20958, e-3-ethoxy-acrylic acid
PubChem CID 5709609
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Ethoxyacrylic acid
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 116.12
Procent renhet 95%