Läs mer
3-Ethoxyaniline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Phenetidine |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H11NO/c1-2-10-8-5-3-4-7(9)6-8/h3-6H,2,9H2,1H3 |
| Formel vikt | 137.0841 |