Läs mer
3-etoxibensaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11423188
Change view
Kvantitet:
2.5 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
2.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11423188 2.5 g 2.5g
11433188 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11423188 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A18940.88
Request Bulk or Custom Format
CAS: 22924-15-8 | C9H10O2 | 150.177 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 22924-15-8
Molekylformel C9H10O2
Molekylvikt (g/mol) 150.177
MDL-nummer MFCD00016606
InChI-nyckel QZMGMXBYJZVAJN-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-ethoxybenzaldehyde, benzaldehyde, 3-ethoxy, 3-ethoxy-benzaldehyde, benzaldehyde, m-ethoxy, 3-ethoxy benzaldehyde, 3-ethoxybenzaldehdye, pubchem13132, acmc-209fzo, intermediates-zcf02615, 3-ethoxybenzaldehyde
PubChem CID 89908
IUPAC-namn 3-etoxibensaldehyd
LEDER CCOC1=CC=CC(=C1)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Ethoxybenzaldehyde
Densitet 1.07
Kokpunkt 132°C to 134°C (15 mmHg)
Kvantitet 2.5 g
Känslighet Air Sensitive
Formel vikt 150.18
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.