Läs mer
3-Ethoxybenzeneboronic acid, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11485947
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
Produktkod. 11485947
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B24485.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 90555-66-1
Molekylformel C8H11BO3
Molekylvikt (g/mol) 165.983
MDL-nummer MFCD00274219
InChI-nyckel CHCWUTJYLUBETR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-ethoxyphenyl boronic acid, 3-ethoxybenzeneboronic acid, 3-ethoxyphenylboronicacid, 3-ethoxyphenyl boranediol, m-ethoxyphenylboronic acid, boronic acid, 3-ethoxyphenyl, pubchem1835, acmc-209r6q, 3-ethoxy-phenylboronic acid
PubChem CID 2773920
IUPAC-namn (3-ethoxyphenyl)boronic acid
LEDER B(C1=CC(=CC=C1)OCC)(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Ethoxybenzeneboronic acid
Smältpunkt 142°C to 146°C
Kvantitet 1 g
Formel vikt 165.99
Procent renhet 98%