Läs mer
3-etoxibensoesyra, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11307575
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11307575 10 g 10g
11317575 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11307575 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L05721.09
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 621-51-2 | Molekylformel: C9H10O3 | Molekylvikt: 166,176 g/mol
3-Etoxybensoesyra är en viktig råvara och mellanprodukt som används i organisk syntes, läkemedel, agrokemikalier och färgämnen.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Användningsområden
3-Etoxybensoesyra är en viktig råvara och mellanprodukt som används i organisk syntes, läkemedel, agrokemikalier och färgämnen.
Anteckningar
Oförenlig med oxidationsmedel. Förvara i svala, torra förhållanden i en väl förseglad behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 621-51-2
Molekylformel C9H10O3
Molekylvikt (g/mol) 166.176
MDL-nummer MFCD00016517
InChI-nyckel DTFQMPQJMDEWKJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-ethoxybenzoate, m-ethoxybenzoic acid, benzoic acid, 3-ethoxy, 3-ethoxy-benzoic acid, benzoic acid, m-ethoxy, 3-ethoxybenzoicacid, 3-ethyloxy benzoic acid, 3-ethoxybenzoic acid
PubChem CID 12126
ChEBI CHEBI:27990
IUPAC-namn 3-etoxibensoesyra
LEDER CCOC1=CC=CC(=C1)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Ethoxybenzoic acid
Smältpunkt 135 °C till 137 °C
Kvantitet 10 g
Beilstein 509159
Formel vikt 166.18
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.