Läs mer
3-etoxibensonitril, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11491618
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11491618 25 g 25g
11481618 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11491618 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13908.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 25117-75-3 | C9H9NO | 147.18 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 25117-75-3
Molekylformel C9H9NO
Molekylvikt (g/mol) 147.18
MDL-nummer MFCD00001805
InChI-nyckel PFNAUBYHTWDKBO-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzonitrile, 3-ethoxy, benzonitrile, m-ethoxy, m-ethoxy benzonitrile, acmc-20an4n, 3-ethoxybenzenecarbonitrile, 3-ethoxybenzoic acid nitrile
PubChem CID 91283
IUPAC-namn 3-etoxibensonitril
LEDER CCOC1=CC=CC(=C1)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Ethoxybenzonitrile
Densitet 1.047
Kokpunkt 241°C to 244°C
Flampunkt >110°C (230°F)
Brytningsindex 1.529
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3276
Formel vikt 147.18
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.