Läs mer
3-(Ethoxycarbonyl)-4-methyl-2-furanpropanoic Acid Ethyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(Ethoxycarbonyl)-4-methyl-2-furanpropanoic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 181866-83-1 |
| Molekylformel | C13H18O5 |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H18O5/c1-4-16-11(14)7-6-10-12(9(3)8-18-10)13(15)17-5-2/h8H,4-7H2,1-3H3 |
| LEDER | O=C(OCC)C1=C(CCC(OCC)=O)OC=C1C |
| IUPAC-namn | ethyl 2-(3-ethoxy-3-oxopropyl)-4-methylfuran-3-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 254.28 |
| Formel vikt | 254.12 |