Läs mer
3-(Ethoxycarbonyl)-4-methyl-5-(1-oxopropyl)-2-furanpropanoic Acid Ethyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(Ethoxycarbonyl)-4-methyl-5-(1-oxopropyl)-2-furanpropanoic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 181866-85-3 |
| Molekylformel | C16H22O6 |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H22O6/c1-5-11(17)15-10(4)14(16(19)21-7-3)12(22-15)8-9-13(18)20-6-2/h5-9H2,1-4H3 |
| LEDER | O=C(CC)C1=C(C)C(C(OCC)=O)=C(CCC(OCC)=O)O1 |
| IUPAC-namn | ethyl 2-(3-ethoxy-3-oxopropyl)-4-methyl-5-propionylfuran-3-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 310.34 |
| Formel vikt | 310.14 |