missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

3-(Ethoxycarbonyl)-4-methyl-5-(1-oxopropyl)-2-furanpropanoic Acid Ethyl Ester, TRC

Produktkod. 30372759
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30372759 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30372759 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE891320100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 3-(Ethoxycarbonyl)-4-methyl-5-(1-oxopropyl)-2-furanpropanoic Acid Ethyl Ester
CAS 181866-85-3
Molekylformel C16H22O6
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C16H22O6/c1-5-11(17)15-10(4)14(16(19)21-7-3)12(22-15)8-9-13(18)20-6-2/h5-9H2,1-4H3
LEDER O=C(CC)C1=C(C)C(C(OCC)=O)=C(CCC(OCC)=O)O1
IUPAC-namn ethyl 2-(3-ethoxy-3-oxopropyl)-4-methyl-5-propionylfuran-3-carboxylate
Molekylvikt (g/mol) 310.34
Formel vikt 310.14
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.