Läs mer
3-(Etoxykarbonyl)bensenboronsyra, 97 %
Produktkod. 11352479
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11352479 5 g 5g
11342479 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11352479 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H26615.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-09-2026
CAS: 4334-87-6 | C9H11BO4 | 193,99 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4334-87-6
Molekylformel C9H11BO4
Molekylvikt (g/mol) 193.99
MDL-nummer MFCD02179444
InChI-nyckel REHVCPNQQBDOJJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-ethoxycarbonyl phenylboronic acid, 3-ethoxycarbonylphenyl boronic acid, 3-carbethoxyphenylboronic acid, m-ethoxycarbonylphenylboronic acid, 3-ethoxycarbonyl phenyl boronic acid, ethyl 3-dihydroxyboranyl benzoate, ethyl 3-boronobenzoate, 3-ethoxycarbonylbenzeneboronic acid, 3-ethoxycarbonyl benzeneboronic acid
PubChem CID 3249312
IUPAC-namn (3-etoxikarbonylfenyl)borsyra
LEDER CCOC(=O)C1=CC=CC(=C1)B(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(Ethoxycarbonyl)benzeneboronic acid
Smältpunkt 135 °C till 139 °C
Kvantitet 5 g
Formel vikt 193.99
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.