Läs mer
3-(Etoxykarbonyl)fenylisocyanat, 97 %
Produktkod. 11387456
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11387456 1 g 1g
11397456 5 g 5g
11307466 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11387456 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L09495.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 31-08-2026
CAS: 67531-68-4 | C10H9NO3 | 191,19 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 67531-68-4
Molekylformel C10H9NO3
Molekylvikt (g/mol) 191.19
MDL-nummer MFCD00013865
InChI-nyckel UPXGGIRFDZENRD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-ethoxycarbonyl phenyl isocyanate, 3-carbethoxyphenyl isocyanate, 3-ethoxycarbonylphenyl isocyanate, 3-ethoxycarbonyl phenylisocyanate, 3-isocyanatobenzoic acid ethyl ester, 3-carboethoxyphenyl isocyanate, #, ethyl 3-isocyanatobenzoate, 3-ethoxycarbonyl phenylisothiocyanate, 3-isocyanato-benzoic acid ethyl ester
PubChem CID 589806
IUPAC-namn etyl-3-isocyanatbensoat
LEDER CCOC(=O)C1=CC(=CC=C1)N=C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(Ethoxycarbonyl)phenyl isocyanate
Densitet 1.154
Kokpunkt 213°C
Flampunkt >110°C (230°F)
Brytningsindex 1.531
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2206
Beilstein 7636626
Känslighet Moisture sensitive
Formel vikt 191.19
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.