Läs mer
3-Ethoxymethylene-2,4-pentanedione, 97+%
Produktkod. p-7028243
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
Produktkod. 11441040
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B25445.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 33884-41-2 | C8H12O3 | 156.18 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 33884-41-2
Molekylformel C8H12O3
Molekylvikt (g/mol) 156.18
MDL-nummer MFCD07368652
InChI-nyckel ITTXGKOHFZJUEX-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 240418
IUPAC-namn 3-(etoximetyliden)pentan-2,4-dion
LEDER CCOC=C(C(C)=O)C(C)=O
Specifications
Kemiskt namn eller material 3-Ethoxymethylene-2,4-pentanedione
Kokpunkt 140°C to 142°C (15 mmHg)
Brytningsindex 1.484
Kvantitet 5 g
Synonym 3-ethoxymethylene pentane-2,4-dione, 3-ethoxymethylene-2,4-pentanedione, 3-ethoxymethylidene pentane-2,4-dione, acmc-1cmxl, 3-acetyl-4-ethoxy-3-buten-2-one, 3-ethoxymethylene-pentan-2,4-dione, 2,4-pentanedione,3-ethoxymethylene, 2,4-pentanedione, 3-ethoxymethylene, methyl 1-methylcarbonyl-2-ethoxyvinyl ketone
Formel vikt 156.18
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.