Läs mer
3-Etoxyfenol, 98 %
Produktkod. 11441327
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11441327 100 g 100g
11421327 5 g 5g
11431327 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11441327 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B24266.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
CAS: 621-34-1 | C8H10O2 | 138,166 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 621-34-1
Molekylformel C8H10O2
Molekylvikt (g/mol) 138.166
MDL-nummer MFCD00016450
InChI-nyckel VBIKLMJHBGFTPV-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-ethoxyphenol, phenol, 3-ethoxy, phenol, m-ethoxy, resorcinol monoethyl ether, 3-ethoxy-phenol, unii-iky4o3474a, 3-ethyloxy phenol, pubchem9510, acmc-209mzu, phenol, m-ethoxy-8ci
PubChem CID 69306
IUPAC-namn 3-etoxifenol
LEDER CCOC1=CC=CC(=C1)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Ethoxyphenol
Smältpunkt 28 °C till 31 °C
Densitet 1.07
Kokpunkt 247 °C
Flampunkt >93 °C (199 °F)
Odör Fenolliknande
Brytningsindex 1.541
Kvantitet 100 g
Formel vikt 138.17
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.