Läs mer
3-etoxifenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7027483
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
Product Code. 11421327
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B24266.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 621-34-1 | C8H10O2 | 138.166 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 621-34-1
Molekylformel C8H10O2
Molekylvikt (g/mol) 138.166
MDL-nummer MFCD00016450
InChI-nyckel VBIKLMJHBGFTPV-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-ethoxyphenol, phenol, 3-ethoxy, phenol, m-ethoxy, resorcinol monoethyl ether, 3-ethoxy-phenol, unii-iky4o3474a, 3-ethyloxy phenol, pubchem9510, acmc-209mzu, phenol, m-ethoxy-8ci
PubChem CID 69306
IUPAC-namn 3-etoxifenol
LEDER CCOC1=CC=CC(=C1)O
Specifications
Kemiskt namn eller material 3-Ethoxyphenol
Smältpunkt 28°C to 31°C
Densitet 1.07
Kokpunkt 247°C
Flampunkt >93°C (199°F)
Odör Phenol-like
Brytningsindex 1.541
Kvantitet 5 g
Formel vikt 138.17
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.