Läs mer
3-Ethoxyphenylboronic acid, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10505300 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 10505300
Brand: Thermo Scientific Acros 433190010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 90555-66-1
Molekylformel C8H11BO3
Molekylvikt (g/mol) 165.99
InChI-nyckel CHCWUTJYLUBETR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-ethoxyphenyl boronic acid, 3-ethoxybenzeneboronic acid, 3-ethoxyphenylboronicacid, 3-ethoxyphenyl boranediol, m-ethoxyphenylboronic acid, boronic acid, 3-ethoxyphenyl, pubchem1835, acmc-209r6q, 3-ethoxy-phenylboronic acid
PubChem CID 2773920
IUPAC-namn (3-ethoxyphenyl)boronic acid
LEDER B(C1=CC(=CC=C1)OCC)(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Ethoxyphenylboronic acid
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 151.5°C to 152.2°C
Färg White
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (HPLC)
Förpackning Glass Bottle
Kvantitet 1 g
Formel vikt 165.99
Procent renhet 97%
Fysisk form Crystalline Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-Ethoxyphenylboronic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.