Läs mer
3-Ethoxypropionitrile, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Ethoxypropionitrile |
| CAS | 2141-62-0 |
| Molekylformel | C5H9NO |
| Kvantitet | 10 mL |
| InChI formel | InChI=1S/C5H9NO/c1-2-7-5-3-4-6/h2-3,5H2,1H3 |
| LEDER | CCOCCC#N |
| IUPAC-namn | 3-ethoxypropanenitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 99.13 |
| Formel vikt | 99.0684 |