Läs mer
3-Ethoxypropylamine, 99%
Produktkod. 11440108
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11440108 500 g 500g
11430108 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11440108 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23694.36
Request Bulk or Custom Format
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
CAS: 6291-85-6 | C5H13NO | 103.165 g/mol
Det används som en mellanprodukt som används vid tillverkning av färgämnen och kosmetika. Den används också för att delvis öppna den stela oxetankedjan och för att identifiera Hsp70-modulatorer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde
Det används som en mellanprodukt som används vid tillverkning av färgämnen och kosmetika. Den används också för att delvis öppna den stela oxetankedjan och för att identifiera Hsp70-modulatorer.
Löslighet
Blandbar i vatten.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd. Håll borta från antändningskällor. Skydda mot elektrostatiska laddningar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6291-85-6
Molekylformel C5H13NO
Molekylvikt (g/mol) 103.165
MDL-nummer MFCD00008221
InChI-nyckel SOYBEXQHNURCGE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-ethoxypropylamine, 1-propanamine, 3-ethoxy, 3-ethoxy-1-propanamine, 3-ethoxy-1-propylamine, propylamine, 3-ethoxy, 3-ethoxy-propylamine, 3-aminopropyl ethyl ether, 3-ethyoxypropylamine, 3-ethoxypropyl amine, 3-ethyloxy-propylamine
PubChem CID 22720
IUPAC-namn 3-etoxipropan-1-amin
LEDER CCOCCCN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Ethoxypropylamine
Densitet 0.86
Kokpunkt 136°C to 138°C
Flampunkt 32°C (91°F)
Linjär formel CH3CH2O(CH2)3NH2
Brytningsindex 1.4185
Kvantitet 500 g
UN-nummer UN2733
Beilstein 1732287
Löslighetsinformation Miscible in water.
Formel vikt 103.16
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.