Läs mer
3-Etoxiofen-2-karboxylsyra, 97 %
Produktkod. 11499806
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11499806 25 g 25g
11479806 1 g 1g
11489806 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11499806 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20296.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
CAS: 139926-23-1 | C7H8O3S | 172,198 g/mol
3-etoxitiofen-2-karboxylsyra används som en farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 3-etoxitiofen-2-karboxylsyra används som en farmaceutisk mellanprodukt
.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i en väl tillsluten behållare. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel, baser, reduktionsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 139926-23-1
Molekylformel C7H8O3S
Molekylvikt (g/mol) 172.198
MDL-nummer MFCD00205205
InChI-nyckel FTKDCOINUAYGTC-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2777652
IUPAC-namn 3-etoxitiofen-2-karboxylsyra
LEDER CCOC1=C(SC=C1)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Ethoxythiophene-2-carboxylic acid
Smältpunkt 121 °C till 123 °C
Kvantitet 25 g
Synonym maybridge1_003798, acmc-20an4i, 3-ethoxy-2-thiophenecarboxylic acid, 2-thiophenecarboxylicacid,3-ethoxy, 2-thiophenecarboxylicacid, 3-ethoxy, 2-thiophenecarboxylic acid, 3-ethoxy
Formel vikt 172.2
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.