Läs mer
3-Ethyl-1,5,6,7-tetrahydro-2-methyl-4H-indol-4-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Ethyl-1,5,6,7-tetrahydro-2-methyl-4H-indol-4-one |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H15NO/c1-3-8-7(2)12-9-5-4-6-10(13)11(8)9/h12H,3-6H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 177.1154 |