Läs mer
[(3-Etyl-1-cyklohexen-1-yl)oxy]trimetylsilan-d5, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | [(3-Ethyl-1-cyclohexen-1-yl)oxy]trimethylsilane-d5 |
| Molekylformel | C11 D5 H17 O Si |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 3-Ethyl-1-[(trimethylsilyl)oxy]cyclohexene-d5 |
| InChI formel | InChI=1S/C11H22OSi/c1-5-10-7-6-8-11(9-10)12-13(2,3)4/h9-10H,5-8H2,1-4H3/i1D3,5D2 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C1CCCC(=C1)O[Si](C)(C)C |
| IUPAC-namn | Trimetyl-[3-(1,1,2,2,2-pentadeuterioetyl)cyklohexen-1-yl]oxysilan |
| Molekylvikt (g/mol) | 203.408 |
| Formel vikt | 203.175 |