Läs mer
3-Etyl-1-pentyn-3-ol, 98 %
Produktkod. 11372466
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11372466 5 g 5g
11382466 25 g 25g
11392466 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11372466 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L06335.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 6285-06-9 | C7H12O | 112,17 g/mol
3-etyl-1-pentyn-3-ol används inom jordbrukskemikalier, läkemedel och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
3-Ethyl-1-pentyn-3-ol används inom jordbrukskemikalier, farmaceutiska och färgämnen.
Löslighet Ej blandbar i
vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Inkompatibla material är Starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6285-06-9
MDL-nummer MFCD00014392
ChEBI CHEBI:52687
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Ethyl-1-pentyn-3-ol
Densitet 0.873
Kokpunkt 138°C to 140°C
Flampunkt 38°C (100°F)
Molekylformel C4H10O2
Brytningsindex 1.438
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN1987
Beilstein 1740944
Synonym r---1,3-butanediol, r-butane-1,3-diol, 3r-butane-1,3-diol, r-1,3-butanediol, 1,3-butanediol, 3r, r---1,3-butylene glycol, r---butane-1,3-diol, 1,3-butanediol, r
Löslighetsinformation Not miscible in water.
InChI-nyckel PUPZLCDOIYMWBV-UHFFFAOYNA-N
LEDER CC(CCO)O
IUPAC-namn (3R)-butan-1,3-diol
Molekylvikt (g/mol) 90.12
PubChem CID 637497
Formel vikt 112.17
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.