Läs mer
3-Etyl-2,4-dimetyl-1H-pyrrol (>85 %), TRC
Produktkod. 30137188
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30137188 5 g
30133514 25 g
30004027 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30137188 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE9168805G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 517-22-6
Molekylformel C8H13N
Molekylvikt (g/mol) 123.2
Synonym 3-Ethyl-2,4-dimethylpyrrole, Cryptopyrrole, Kryptopyrrol, Kryptopyrrole, NSC 62025, 2,4-Dimethyl-3-ethyl-1H-pyrrole, 2,4-Dimethyl-3-ethylpyrrole
IUPAC-namn 3-etyl-2,4-dimetyl-1H-pyrrol
LEDER CCc1c(C)c[nH]c1C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Ethyl-2,4-dimethyl-1H-pyrrole
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C8H13N/c1-4-8-6(2)5-9-7(8)3/h5,9H,4H2,1-3H3
Formel vikt 123.1048