Läs mer
3-Etyl-2,5-dihydro-4-metyl-2-oxo-N-(2-fenyletyl)-1H-pyrrol-1-karboxamid, TRC
Produktkod. 30387814
Change view
Kvantitet:
50 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30387814 50 mg
30383174 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30387814 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE91653550MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 247098-18-6
Molekylformel C16 H20 N2 O2
Molekylvikt (g/mol) 272.34
Synonym 1H-Pyrrole-1-carboxamide, 3-ethyl-2,5-dihydro-4-methyl-2-oxo-N-(2-phenylethyl)-, 3-Ethyl-2,5-dihydro-4-methyl-2-oxo-N-(2-phenylethyl)-1H-pyrrole-1-carboxamide, 3-Ethyl-4-methyl-2-oxo-N-(2-phenylethyl)-2,5-dihydro-1H-pyrrole-1-carboxamide
IUPAC-namn 4-etyl-3-metyl-5-oxo-N-(2-fenyletyl)-2H-pyrrol-1-karboxamid
LEDER CCC1=C(C)CN(C(=O)NCCc2ccccc2)C1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Ethyl-2,5-dihydro-4-methyl-2-oxo-N-(2-phenylethyl)-1H-pyrr
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C16H20N2O2/c1-3-14-12(2)11-18(15(14)19)16(20)17-10-9-13-7-5-4-6-8-13/h4-8H,3,9-11H2,1-2H3,(H,17,20)
Formel vikt 272.1525