Läs mer
3-Etyl-2,5-pyrazinedietanol, TRC
Produktkod. 17990785
Change view
Kvantitet:
1 mg
2.5 mg
10 mg
Förpackningsstorlek:
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
17990785 2.5 mg 2.5mg
17962145 10 mg -
17901185 1 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17990785 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE9256052.5MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 86917-74-0
Molekylformel C10 H16 N2 O2
Molekylvikt (g/mol) 196.25
Synonym 2,5-Pyrazinediethanol, 3-ethyl-, 3-Ethyl-2,5-bis(2-hydroxyethyl)pyrazine, Potassium Clavulanate Imp. C (EP)
IUPAC-namn 2-[6-etyl-5-(2-hydroxyetyl)pyrazin-2-yl]etanol
LEDER CCc1nc(CCO)cnc1CCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Ethyl-2,5-pyrazinediethanol
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 2.5 mg
InChI formel InChI=1S/C10H16N2O2/c1-2-9-10(4-6-14)11-7-8(12-9)3-5-13/h7,13-14H,2-6H2,1H3
Formel vikt 196.1212
Procent renhet >95%