Learn More
3-Ethyl-2-iodotoluene, 98%
Artikelnummer. 11489802
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kvantitet unitSize
11489802 25 g 25g
11479802 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11489802 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10839.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 175277-95-9 | C9H11I | 246.091 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 175277-95-9
Molekylformel C9H11I
Molekylvikt (g/mol) 246.091
MDL-nummer MFCD00052855
InChI-nyckel PCSPENCTMKMGFE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-ethyl-6-methyliodobenzene, 3-ethyl-2-iodotoluene, acmc-1c540, 1-methyl-2-iodo-3-ethylbenzene, 3-ethyl-2-iodo-1-methylbenzene, benzene, 1-ethyl-3-methyl-2-iodo
PubChem CID 2734195
IUPAC-namn 1-etyl-2-jod-3-metylbensen
LEDER CCC1=CC=CC(=C1I)C
Spezifikation
Kemiskt namn eller material 3-Ethyl-2-iodotoluene
Kokpunkt 118°C to 120°C (15 mmHg)
Kvantitet 25 g
Känslighet Light sensitive
Formel vikt 246.08
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.