Läs mer
3-Ethyl-2-methyl-2-(3-methylbutyl)-oxazolidine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Ethyl-2-methyl-2-(3-methylbutyl)-oxazolidine |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C11H23NO/c1-5-12-8-9-13-11(12,4)7-6-10(2)3/h10H,5-9H2,1-4H3 |
| Formel vikt | 185.178 |
| Procent renhet | >95% |