Läs mer
3-Ethyl-2-methylbenzoxazolium iodide, 95%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11483058
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11483058 100 g 100g
11463058 5 g 5g
11473058 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11483058 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A18778.22
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5260-37-7
Molekylformel C10H12INO
Molekylvikt (g/mol) 289.12
MDL-nummer MFCD00044141
InChI-nyckel UZWYLWSUBQEUMC-UHFFFAOYSA-M
Synonym 3-ethyl-2-methylbenzoxazolium iodide, 3-ethyl-2-methylbenzo d oxazol-3-ium iodide, 2-methyl-3-ethylbenzoxazolium iodide, benzoxazolium, 3-ethyl-2-methyl-, iodide, benzoxazolium, 3-ethyl-2-methyl-, iodide 1:1, 3-ethyl-2-methyl-1,3-benzoxazol-3-ium iodide, 3-ethyl-2-methylbenzoxazoliumiodide, acmc-209l0h, ethyl-2-methyl-benzoxazolium iodide, 3-ethyl-2-methylbenzoxazolium iodide, technical grade
PubChem CID 21331
IUPAC-namn 3-ethyl-2-methyl-1,3-benzoxazol-3-ium;iodide
LEDER [I-].CC[N+]1=C(C)OC2=CC=CC=C12
Specifica
Kemiskt namn eller material 3-Ethyl-2-methylbenzoxazolium iodide
Smältpunkt 196°C to 198°C (decomposition)
Kvantitet 100 g
Känslighet Hygroscopic; Light sensitive
Formel vikt 289.12
Procent renhet 95%
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.