Läs mer
3-Ethyl-2-methylbenzoxazolium iodide, 95%, Thermo Scientific™
Beskrivning
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Specifica
Specifica
| Kemiskt namn eller material | 3-Ethyl-2-methylbenzoxazolium iodide |
| Smältpunkt | 196°C to 198°C (decomposition) |
| Kvantitet | 100 g |
| Känslighet | Hygroscopic; Light sensitive |
| Formel vikt | 289.12 |
| Procent renhet | 95% |
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.