Läs mer
3-Etyl-2-metylpentan, TRC
Produktkod. 30371029
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30371029 500 mg
1 options
Produktkod. 30371029 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE939243500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Ethyl-2-methylpentane
CAS 609-26-7
Molekylformel C8 H18
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C8H18/c1-5-8(6-2)7(3)4/h7-8H,5-6H2,1-4H3
LEDER CCC(CC)C(C)C
IUPAC-namn 3-etyl-2-metylpentan
Molekylvikt (g/mol) 114.228
Formel vikt 114.141