Läs mer
3-Etyl-2-metylpentan, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Ethyl-2-methylpentane |
| CAS | 609-26-7 |
| Molekylformel | C8 H18 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H18/c1-5-8(6-2)7(3)4/h7-8H,5-6H2,1-4H3 |
| LEDER | CCC(CC)C(C)C |
| IUPAC-namn | 3-etyl-2-metylpentan |
| Molekylvikt (g/mol) | 114.228 |
| Formel vikt | 114.141 |